Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, + de 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10153930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10153930 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
10696052 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10135163 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10153930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202850025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif de réduction
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire Na2O3S2·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 248.18
Numéro MDL MFCD00149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate pentahydrate
Point de fusion 48.5°C
Couleur Blanc
pH 6 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 1.72
Plage de pourcentage du dosage 99.5 to 101% (Iodimetry)
Informations sur la décomposition >45°C
Densité 1.7200g/mL
Formule linéaire Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Informations sur la solubilité Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in turpentine
Poids de la formule 248.18
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique