Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, + de 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate pentahydrate |
| Point de fusion | 48.5°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6 to 8.4 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Gravité spécifique | 1.72 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5 to 101% (Iodimetry) |
| Informations sur la décomposition | >45°C |
| Afficher plus |