Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, 99,999 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate pentahydrate |
| Point de fusion | 48.5°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 1.72 |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Iodimetry) |
| Densité | 1.7200g/mL |
| Formule linéaire | Na2S2O3·5H2O |
| Show More |