Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiosulfate de sodium pentahydraté, + de 99 %, pour biochimie
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate pentahydrate |
| Point de fusion | 48.5°C |
| Forme physique | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantité | 250 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 1.72 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 101% (Iodimetry) |
| Densité | 1.7200g/mL |
| Formule linéaire | Na2S2O3·5H2O |
| Merck Index | 15,8821 |
| Afficher plus |