Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10724071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724071 1 kg Flacon en plastique 1kg
10604982 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10003573 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10724071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50€
    35.20€ / 1kg
    Économisez 2.30€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire Na2O3S2·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 248.18
Numéro MDL MFCD00149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate pentahydrate
Point de fusion 48.5°C
Couleur Incolore à blanc
pH 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C)
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.72
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101% (Iodimetry)
Densité 1.7200g/mL
Formule linéaire Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Informations sur la solubilité Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Poids de la formule 248.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur