Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409036 2500 g 2500g
11499026 500 g 500g
11419036 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17914.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10102-17-7 ∣ H10Na2O8S2 ∣ 248.172 g/mol
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as an analytical reagent in laboratories. It is used in photographic processing and in gold extraction. Its alkylated derivative S-alkylthiosulfonates are called Bunte salts. It is involved in the preparation of thioglycolic acid. Furthermore, it is used to dechlorinate tap water, for removing free bromine from solution and to check pH of bleach solutions with liquid indicators. Other used include tanning of leather, as an active component in hand warmers, in chemical heating pads and as an anionic surfactant to aid in dispersion of pharmaceutical preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentahydrate de thiosulfate de sodium est utilisé comme réactif analytique dans les laboratoires. Il est utilisé dans le traitement photographique et dans l‘extraction de l‘or. Ses dérivés alkylés S-alkylthiosulfonates sont appelés sels de Bunte. Il est impliqué dans la préparation de l‘acide thioglycolique. De plus, il est utilisé pour déchlorer l‘eau du robinet, pour éliminer le brome libre de la solution et pour vérifier le pH des solutions d‘eau d’agent de blanchiment à l‘aide d‘indicateurs liquides. Parmi les autres produits utilisés figurent le tannage du cuir, en tant que composant actif dans les chauffe-mains, dans les tampons de chauffage chimique et en tant que surfactant anionique pour faciliter la dispersion des préparations pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec le nitrate de sodium, les acides, les agents oxydants forts, les iodures, les sels d‘argent, les sels de mercure et le plomb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
Numéro MDL MFCD00149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 100°C (in -5H2O)
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate pentahydrate
Point de fusion 48°C
pH 6.5 to 8.0
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Densité 1.69
Formule linéaire Na2S2O3·5H2O
Merck Index 14,8694
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 248.17 (158.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Ungraded