Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10294250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10294250 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10090350 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10192250 3 kg Récipient de poudre en plastique 3kg
10723811 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10294250 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/7240/53
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
H10Na2O8S2, numéro CAS-10102-17-7, amétox, antichlore, ccris 3952, thiosulfate de disodium pentahydraté, hyposulfite de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium, pentahydraté, acide thiosulfurique, sel disodique, pentahydrate, tinveur, unii-hx1032v43m, 500 g, CHEBI:32150, blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
Numéro MDL 149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion 48.5°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 8.4
Forme physique Pleine
Quantité 500 g
Poids de la formule 248.18g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique