Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10645122 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
2kg
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10645122 1 kg 1kg
11483723 500 g 500g
11433693 2 kg 2kg
10080350 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10645122 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/7200/60
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
Numéro MDL 149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme thiosulfate de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium, pentahydraté, antichlore, thiosulfate de disodium pentahydraté, acide thiosulfurique, sel disodique, pentahydraté, hyposulfite de sodium pentahydraté, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI : 32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion 48,5 °C
Couleur Blanc
pH 6,0 à 8,4
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 248,18g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique