Learn More
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15661350 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15661350 5 kg 5kg
15651350 500 g 500g
15631350 2.5 kg 2.50kg
15671350 6 x 2.5 kg 6 pièces
15641350 4 x 5 kg 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15661350 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 134795KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    141.17€ / 5kg
    Économisez 14.83€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-04-2027
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Pharmacopée européenne, USP, 99 à 101 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
Numéro MDL MFCD00149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, USP
Forme physique Crystalline Solid
Quantité 5 kg
Formule linéaire Na2S2O3 · 5H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 248.18
Pourcentage de pureté 99 à 101 %
Qualité puriss.