Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Code produit 15673450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
50kg
5kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15673450 1 kg 1kg
15683450 500 g 500g
15603460 5 kg 5kg
15613460 6 x 1 kg 6 pièces
15693450 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15673450 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 314591KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    60.77€ / 1kg
    Économisez 9.23€
    13% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2S2O3 · 5H2O
Numéro MDL MFCD00149186
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 248,18g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité ACS/certifié pur
Identifiant produit
  • Sodium thiosulfate pentahydrate