Learn More
Solution de thiosulfate de sodium, 0,0394M, Solstice
Code produit 15604860 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
10L
1L
5L
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15604860 1 L 1L
15624860 5 L 5L
15614860 5 L 5L
15634860 6 x 1 L 6 pièces
15694850 10 L 10L
15684850 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15604860 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 352241L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    91.90€ / 1L
    Économisez 10.10€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Ajouter au panier
Volumétrique, 0,0394 M Na2S2O3 (0,0394 N), pour la détermination du nombre d’adsorption de l’iode selon l’ASTM D 1510
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate solution
Forme physique Liquid
Quantité 1 L
Formule linéaire Na2S2O3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Poids de la formule 158,11g/mol
Densité 1,01 g/ml à 20 °C