Learn More
Solution de thiosulfate de sodium 0,1 M (0,1N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10429180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10429180 1 l Flacon en plastique PEHD 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10429180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7950/15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
H10Na2O8S2, numéro CAS-10102-17-7, amétox, antichlore, ccris 3952, thiosulfate de disodium pentahydraté, hyposulfite de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium, pentahydraté, acide thiosulfurique, sel disodique, pentahydrate, tinveur, unii-hx1032v43m, 1 l, CHEBI: 32150
Prêt à l’emploi ; pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Numéro MDL 149186
Synonyme thiosulfate de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium, pentahydraté, antichlore, thiosulfate de disodium pentahydraté, acide thiosulfurique, sel disodique, pentahydraté, hyposulfite de sodium pentahydraté, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI : 32150
Conditionnement Flacon en plastique PEHD