Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate solution |
| Note relative au nom | volumetrique, 0,2 M Na2S2O3 (0,2N) |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Formule linéaire | Na2S2O3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | disodium pentahydrate sulfanidesulfonate |
| Poids de la formule | 158.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |