Learn More
Thiosulfate de sodium, TRC
Code produit 30422168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS673640100G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulfate
CAS 7772-98-7
Quantité 100 g
Formule moléculaire 2 Na . O3 S2
Synonyme Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt (1:2), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt (8CI), Ametox, Antichlor, Chlorine Control, Chlorine Cure, Declor-It, Desilube 88, Disodium thiosulfate, Disodium thiosulphate, Hypo, S-Hydril, Sodium hyposulfite, Sodium oxide sulfide (Na2S2O3), Sodium thiosulfate, Sodium thiosulfate (Na2S2O3), Sodium thiosulfate anhydrous, Sodium thiosulphate, Sodothiol, Sulfactol, Sulfothiorine
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-]
Poids moléculaire (g/mol) 158.11
Poids de la formule 157.9084