Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) de thiosulfate de sodium 0,1 M (0,1 N), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11533002 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11533002 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11533002 Fournisseur Reagecon Code fournisseur T20101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.67€
    21.63€ / 1L
    Économisez 10.04€
    31% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produit entièrement factorisé, de haute pureté, certifié, stable, développé et testé pour les titrations d’oxydation/réduction.
  • Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
  • Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
  • Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
  • La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
  • Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 Reagecon (réf. INAB : 264T).
  • Certifié conforme± à une spécification de 0,1%.
  • Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
  • Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
  • Les titrations d'oxydation/réduction dépendent des changements dans l'électropotentiel du système de réduction de l'oxydation et impliquent toujours une réaction entre une paire oxydante et une paire rédutrice.
Spécification
Description Précision ±0,01 %
Conditionnement Flacon en PEHD GL45
Forme physique Liquide
Concentration 0.1 M
Technique Titration
Quantité 1 l