Learn More
Thiosulfate de sodium 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 10698331 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10698331 10 L 10L
10526622 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10698331 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 7101.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.09€
    241.74€ / 10L
    Économisez 64.35€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Réactif de laboratoire
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
Nom IUPAC sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Quantité 10 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0997 - 0.1003 mol/L
Conditionnement Récipient en plastique