Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 10132550 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10132550 1 L 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10132550 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 0319.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.89€
    89.89€ / 1kg
    Économisez 23.00€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Conforme aux spécifications de la norme ACS.
Spécification
CAS 10102-17-7
pH 6,0 à 8,4 (solution à 5 % à 25 °C)
Quantité 1 L
Plage de pourcentage du dosage 99,5 % à 101,0 %
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Numéro MDL MFCD00149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique
Poids moléculaire (g/mol) 248.17
Conditionnement Flacon en plastique pour solides