Learn More
Solution de thiosulfate de sodium, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12900774 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12900774 100 mL 100mL
12983624 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12900774 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur SOL 126 100
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulphate Solution
Concentration 0.1 M
Quantité 100 mL