missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trichloroacétate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7023443
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
10g
250g
5000g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11403970

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17004.09

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol

Sodium trichloroacetate, is used in acid binding reagent in the textile industry in the dying process. Sodium trichloroacetate has been reported previously to be an effective denaturation reagent for proteins was applied to poly(l-lysine) and poly(l-glutamic acid) to see its effects on a coil-to-helix transition and on the chemical reactivities of the ε-amino group of poly(l-lysine). Addition of sodium trichloroacetate to poly-(l-lysine) induced a helical conformation even at neutral pH where the ε-amino group of the polymer was protonated.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le trichloroacétate de sodium est utilisé dans le réactif de liaison acide dans l’industrie textile dans le processus de mort. Le trichloroacétate de sodium a déjà été signalé comme étant un réactif de dénaturation efficace pour les protéines. Il a été appliqué à la poly(l-lysine) et à l’acide poly(l-glutamique) pour voir ses effets sur une transition bobine à hélice et sur les réactivités chimiques du groupe ε-amino de la poly(l-lysine). L’addition de trichloroacétate de sodium à la poly-(l-lysine) a induit une conformation hélicoïdale même à pH neutre où le groupe ε-amino du polymère était protoné.

Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol, l’acétone.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 650-51-1
Formule moléculaire C2Cl3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.36
Numéro MDL MFCD00064198
Clé InChI SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
CID PubChem 23681045
ChEBI CHEBI:81976
Nom IUPAC Sodium ; 2,2,2-trichloroacetate
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium trichloroacetate
Point de fusion >300°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3572664
Merck Index 14,9627
Poids de la formule 185.37
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis