Learn More
Sodium Trifluoroacetate, Honeywell™
Code produit. 15631580 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 15631580
Marque: Honeywell-Fluka 1784010G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Trifluoroacetate
CAS 2923-18-4
Quantité 10 g
Formule moléculaire C2F3NaO2
Formule linéaire CF3COONa
Numéro MDL MFCD00013217
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3597949
Synonyme sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
Clé InChI UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC sodium trifluoroacetate
Poids moléculaire (g/mol) 136.01
CID PubChem 517019
Poids de la formule 136.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1.49g/mL