Learn More
Trifluorométhanesulfinate de sodium, 98%
Code produit 15289896 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15289896 25 g 25g
15206723 1 g 1g
15279896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15289896 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454990250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 2926-29-6 | CF3NaO2S| 156,06 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2926-29-6
Formule moléculaire CF3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.06
Clé InChI KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate
CID PubChem 23690734
Nom IUPAC trifluorométhanesulfinate de sodium
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium trifluoromethanesulfinate
Point de fusion 350.0°C
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Glass Bottle
Formule linéaire CF3SO2Na
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 156.06
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium trifluoromethanesulfinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement