Learn More
Tripolyphosphate de sodium, 85 %, pur, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10450491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10450491 500 g Flacon en plastique 500g
10144700 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10450491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218675000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-29-4
Formule moléculaire Na5O10P3
Poids moléculaire (g/mol) 367.85
Numéro MDL MFCD00003514
Clé InChI HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonyme sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
CID PubChem 24455
Nom IUPAC triphosphate pentasodique
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tripolyphosphate
Point de fusion 622.0°C
Note relative au nom tech., 85%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 85%
Formule linéaire Na5P3O10
Merck Index 15, 8824
Informations sur la solubilité Solubility in water: 145g/L (20°C)
Poids de la formule 367.85
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures