Learn More
Tungstate de sodium dihydraté, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10093863 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10093863 100 g Flacon en verre 100g
10495471 5 g Flacon en verre 5g
10055860 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10093863 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424471000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10213-10-2 | Na2O4W·2H2O | 329.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10213-10-2
Formule moléculaire Na2O4W·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 329.85
Numéro MDL MFCD00149190
Clé InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
CID PubChem 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tungstate dihydrate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre ou flocons légèrement cristallins
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Merck Index 15, 8826
Informations sur la solubilité Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Poids de la formule 329.85
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tungstate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.