Learn More
Tungstate de sodium dihydraté, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10495471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10495471 5 g Flacon en verre 5g
10093863 100 g Flacon en verre 100g
10055860 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10495471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424470050
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10213-10-2 | Na2O4W·2H2O | 329.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10213-10-2
Formule moléculaire Na2O4W·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 329.85
Numéro MDL MFCD00149190
Clé InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
CID PubChem 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Sodium tungstate dihydrate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre ou flocons légèrement cristallins
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Merck Index 15, 8826
Informations sur la solubilité Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Poids de la formule 329.85
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tungstate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.