Learn More
Dihydrate de tungstate sodique, réactif ACS, Solstice
Code produit 15612200 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15612200 500 g 500g
15622200 5 g 5g
15602200 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15612200 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 223336500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    288.92€ / 500g
    Économisez 341.08€
    54% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10213-10-2
Formule moléculaire H4Na2O6W
Poids moléculaire (g/mol) 329.846
Numéro MDL MFCD00149190
Clé InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
CID PubChem 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tungstate Dihydrate
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2WO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 329,85g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Réactif ACS