Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium tungstate dihydrate |
| Point de fusion | 698°C |
| Note relative au nom | Suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin |
| Couleur | Colorless |
| pH | 9.0 to 11.5 (at 100.00g/L 20°C) |
| Quantité | 50 g |
| Formule linéaire | Na2WO4 · 2H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 329.85g/mol |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |