Learn More
Dihydrate de tungstate sodique, purum, Solstice
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Tungstate Dihydrate |
| Quantité | 6 x 500 g |
| Formule linéaire | Na2WO4 · 2H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 329.85 |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | purum |