Learn More
Dihydrate de tungstate de sodium, TRC
Code produit 30418740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418740 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418740 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6738002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tungstate Dihydrate
CAS 10213-10-2
Quantité 2.5 g
Formule moléculaire Na2WO4.2H2O
Synonyme Tungstic Acid Disodium Salt Dihydrate, Disodium Tungstate Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][W](=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 329.85
Poids de la formule 329.9313