Learn More
Valproate de sodium, 99,9 %, MP Biomedicals™
Code produit 11474361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11474361 10 g
11484361 25 g
11494361 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474361 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215206410
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
CAS: 1069-66-5 | Formula: C8H15NaO2 | Weight: 166.196 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 1069-66-5
Formule moléculaire C8H15NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.196
Clé InChI AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
CID PubChem 16760703
ChEBI CHEBI:9925
Nom IUPAC 2-propylpentanoate de sodium
SMILES CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium valproate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 0.999
Poids de la formule 166.2
Pourcentage de pureté 100.6%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Valproate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Valproate