Learn More
Valproate de sodium, 99,9 %, MP Biomedicals™
Code produit 11494361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11494361 100 g
11474361 10 g
11484361 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494361 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215206480
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
CAS: 1069-66-5 | Formula: C8H15NaO2 | Weight: 166.196 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 1069-66-5
Formule moléculaire C8H15NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.196
Clé InChI AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
CID PubChem 16760703
ChEBI CHEBI:9925
Nom IUPAC 2-propylpentanoate de sodium
SMILES CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium valproate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.999
Poids de la formule 166.2