Learn More
Valproate de sodium, LoGiCal
Code produit 30461803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461803 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461803 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0751.11
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Valproate
CAS 1069-66-5
Noms d’analytes ou de composants Sodium Valproate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H15 O2 . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium a,a-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium, Sodium a,a-dipropylacetate
Formule InChI InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-propylpentanoate de sodium
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 166.19
Quantité 10 mg
Poids de la formule 166,097 g/mol