Learn More
Valproate de sodium, Mikromol™
Code produit 18033740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18033740 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18033740 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0751.110250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Valproate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Valproate
CAS 1069-66-5
Noms d’analytes ou de composants Sodium Valproate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H15 O2 . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium a,a-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium, Sodium a,a-dipropylacetate
Formule InChI InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ;2-propylpentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 166.19
Quantité 250 mg
Poids de la formule 166,097 g/mol