Learn More
Diversey™ Nettoyant extra-doux Soft Care Wash H2
Code produit. 17623245
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 L
1 l
5 L
Conditionnement:
Canister
Flacon avec bouchon rabattable
Flacon avec pompe
Flacon pour distributeur
Conditionnement:
10L
5L
6L
Code produit. 17623245
Marque: Diversey™ 7508210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Nettoyant extra doux sans parfum ni colorant
Le nettoyant Soft Care Wash est un liquide de lavage ultra-doux et hypoallergénique pour les mains, les cheveux et le corps. Soft Care Wash a été spécialement conçu pour les peaux sensibles. Il est exempt d’irritants, d’allergènes et d’autres substances indésirables. Ce produit éco-certifié convient à une utilisation dans tous les domaines, mais en particulier dans les soins de santé, les loisirs et le secteur de la restauration.
Propriétés clés
  • Excellent pour le nettoyage des mains, du corps et des cheveux
  • Le système de surfactant élimine efficacement les saletés et les graisses
  • Profil ultra doux avec des substances hydratantes pour favoriser une peau propre et en bonne santé
  • Satisfait aux critères du système Nordic Ecolabel
  • Test de compatibilité avec la peau (test épicutané)
  • Hypoallergénique ; approuvé par la Nordic Asthma & Allergy Foundation
  • Sans colorant
  • Ne contient pas de parfum, éliminant ainsi le risque de contamination des aliments
  • Exempt d’ingrédients indésirables tels que la cocamide DEA, les parabènes et les phosphates
  • Facile à rincer
Avantages
  • Nettoyage efficace de la tête aux pieds : mains, corps et cheveux
  • Peau en bonne santé même avec un lavage fréquent
  • Sans danger pour une utilisation dans la restauration, la préparation des aliments et les environnements médicaux
  • Compatibilité cutanée prouvée et meilleur profil de sécurité possible pour une meilleure acceptation par l’utilisateur
Spécification
Type de produit Nettoyeur extra-doux
Conditionnement Flacon avec pompe
Quantité 10 Paquets
Volume (métrique) 500 mL