Learn More
Hamilton™ Pipette monocanal à volume réglable SoftGrip™
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2,5 à 25 μl
30 à 300 μl
Couleur:
Bleu
Rouge brique
Turquoise
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles dans une large gamme de volumes
- Réglage du volume isolé
- Indicateur double
- Manchon d’éjection mince fabriqué en polymère résistant aux produits chimiques et très solide
- La conception ultrafine permet à la pipette d’atteindre le fond des tubes étroits sans avoir besoin de pointes de longueur étendue
- Clé d’étalonnage universelle qui réduit le besoin de services d’étalonnage coûteux
- L’étalonnage ne nécessite que quelques minutes
- La buse de la pointe assure un ajustement correct avec les pointes de pipettes universelles
- Le codage et l’étiquetage des couleurs uniques indiquent clairement la plage de fonctionnement des pipettes
Spécification
Spécification
| Précision | 1,60 plusmn; percnt; à 10deg;C, 0,12 plusmn; percnt; à 100 percnt; |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec | Pointe de pipettes universelle |
| Type à poignée | Souple |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | SoftGrip |
| Type | Pipette Microliter à poignée souple |
| Volume (métrique) | 100 à 1000 μl |
| Incréments | 2,0 mu;l |
| Afficher plus |