Learn More
Novus Biologicals™ Soft Tissue Tissue Slides (Liposarcoma)- Paraffin
Code produit 18131432 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces:
Humain
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces Conditionnement
18131432 Humain 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18131432 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP230247
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité croisée Human
Type Soft Tissue Tissue Slides (Liposarcoma)
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry-Paraffin
État réglementaire This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Espèces Humain
État des tissus Liposarcoma