Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs vides SoftFit-L™ à utiliser avec les inserts de recharge SoftFit-L et les tours de système de recharge
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Rainin LTS LiteTouch
Quantité:
10 racks / sachet, 5 sachets / Boîte
8 racks / sachet, 4 sachets / Boîte
Conditionnement:
10 pièces
8 pièces
Description
Les portoirs vides Thermo Scientific™ART SoftFit-L™, utilisés conjointement avec les tours et les inserts de recharge SoftFit-L, offrent une option de conditionnement respectueuse de l’environnement avec moins de déchets en plastique que les portoirs traditionnels. Compatibles avec les inserts de recharge et les tours de recharge ART SoftFit-L.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Modèle | SoftFit L Rack |
| Quantité | 10 racks / sachet, 5 sachets / Boîte |
| Type de produit | Rack de pointes de pipettes |
| À utiliser avec (équipement) | 20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip |
| Gamme de produits | ART SoftFit |