Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs vides SoftFit-L™ à utiliser avec les inserts de recharge SoftFit-L et les tours de système de recharge
GREENER_CHOICE
Code produit. 11575484
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Rainin LTS LiteTouch
Quantité:
10 racks / sachet, 5 sachets / Boîte
8 racks / sachet, 4 sachets / Boîte
Conditionnement:
10 pièces
8 pièces
Code produit. 11575484
Marque: Thermo Scientific™ 3706ER
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les racks vides ART SoftFit L, utilisés conjointement avec les tours et les inserts de recharge SoftFit L, offrent une option de conditionnement respectueuse de l’environnement avec moins de déchets en plastique que les racks traditionnels. Compatibles avec les inserts de recharge et les tours de recharge ART SoftFit L.
Les portoirs vides Thermo Scientific™ART SoftFit-L™, utilisés conjointement avec les tours et les inserts de recharge SoftFit-L, offrent une option de conditionnement respectueuse de l’environnement avec moins de déchets en plastique que les portoirs traditionnels. Compatibles avec les inserts de recharge et les tours de recharge ART SoftFit-L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1000 μl
Modèle SoftFit L Rack
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Portoir à charnières
Quantité 8 racks / sachet, 4 sachets / Boîte
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit