Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™ dans des portoirs à charnière
GREENER_CHOICE
Code produit. 11393393
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. Volume (métrique) Stérilité unitSize
11393393 20 μl Stérile 960 pièces
11535494 200 μl Stérile 960 pièces
11525494 1000 μl Stérile 768 pièces
12328532 1000 μl Non stérile 768 pièces
11585464 200 μl Non stérile -
11545474 300 μl Non stérile 960 pièces
11333403 300 μl Stérile 960 pièces
12318502 20 μl Non stérile 960 pièces
12378512 1200 μl Non stérile 768 pièces
11565494 1200 μl Stérile 768 pièces
10 options
Code produit. 11393393
Marque: Thermo Scientific™ 3721HR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce à ces cônes de pipettes.
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
  • Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
  • Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des cônes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 20 L, sans filtre, stérile, rack à charnières
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle 20 L
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 4,86 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Portoir à charnières
Type de pointe Universal
Code couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit L