Learn More
Uvex™ Veste Softshell 7405-Bleu foncé
Code produit 17296621 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17296621 XXXXXL 1 pièce
17206631 XXXXXXL 1 pièce
17216621 XS 1 pièce
17226621 S 1 pièce
17236621 Moyenne 1 pièce
17246621 Grande taille 1 pièce
17256621 XL 1 pièce
17266621 XXL 1 pièce
17276621 XXXL 1 pièce
17286621 XXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17296621 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8933016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    94.43€ / 1 pièces
    Économisez 10.57€
    10% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
La collection vvex suXXeed offre de nombreux avantages : fonctionnalité bien réfléchie, design sportif, contrastes de couleurs saisissants, combinaisons de matières inhabituelles et une coupe qui vous va comme un gant. Elle convient aussi bien dans des milieux industriels et de traitement des métaux que pour les loisirs
  • Veste softshell légère uvex
  • Couleur : noir/bleu
  • Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, intérieur : 100 % polyester,
  • Maille respirante, hydrofuge et coupe-vent, manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex, bandes réfléchissantes
  • Tailles : S-XXXL
  • Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XXXXXL
Sexe Hommes
Matériau Polyester
Couleur Gris
Type de bouchon Fermeture à glissière
Jetable Réutilisable
Type de produit Veste polyvalente