Learn More
Syngene™ Logiciel Dymension 1
Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Gbox-Chemi-XX6/9
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Logiciel pour l’analyse rapide des taches protéiques 2D
entre les échantillons contenant un seul gel - Zoom synchronisé avec mise à l’échelle automatique de l’intensité
- Déformation automatique et précise de l’image avec vue vectorielle
- Correction du bruit de fond et filtrage du bruit
- Images 3 x 10 Mo pour la détection automatique des points
- Détection d’un point en huit secondes
- Comparaison automatique des points
- Détection de points avec paramètres réglables par l’utilisateur
- Modification et filtrage de points Normalisation de points
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’électrophorèse 2D |
| À utiliser avec (équipement) | Gbox-Chemi-XX6/9 |