Learn More
VEE GEE Thermomètre du sol
Click to view available options
Numéro ASTM:
151H
152H
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Approx. Length: 280 mm
- Calibrated for use at 20°C/68°F
Spécification
Spécification
| Type | Thermomètre du sol |
| Numéro ASTM | 152H |
| Incréments | 1 |
| Longueur (métrique) | 28 cm |
| Comprend | Plage des colloïdes dans le sol : -5 à +60 grammes |
| Description | Le densimètre pour colloïdes de sol solides ASTM mesure la quantité de colloïdes du sol en grammes d’échantillons solides en suspension. |
| Temperature of Standardization | 20°C (68°F) |