Learn More
VEE GEE Thermomètre du sol
Click to view available options
Numéro ASTM:
151H
152H
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Longueur approx. : 280 mm
- Étalonnage pour une utilisation à 20 °C/68 °F
Spécification
Spécification
| Type | Thermomètre du sol |
| Numéro ASTM | 151H |
| Incréments | 0.001 |
| Longueur (métrique) | 28 cm |
| Description | Le densimètre de densité relative ASTM pour le sol mesure la densité relative des échantillons de sol en suspension. |
| Plage de densité relative | 0,995 à 1,038 |
| Temperature of Standardization | 20°C (68°F) |