Learn More
Hanna Instruments™ Testeur direct pour EC / température du sol Soil Test™
Code produit. 12951910
Click to view available options
Poids (métrique):
74 kg
Code produit. 12951910
Marque: Hanna Instruments™ HI98331
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement conçu pour mesurer directement la conductivité et la température du sol. Le testeur direct pour EC / température du sol Hanna Instruments™ Soil Test™ est un testeur de poche compact avec fonctionnement à bouton unique et étalonnage automatique pour les tests environnementaux et agricoles.
La conductivité électrique en vrac du sol mesure la conductivité totale, qui comprend la EC du sol, de l’air et de l’humidité dans l’échantillon. Toutes ces choses portent des ions chargés qui seraient lus comme EC. Cette lecture est très utile ; vous pouvez calculer la conductivité de votre eau de porosité et la conductivité de l’extrait saturé à partir du résultat.
  • Électrode de pénétration en acier inox : Permet une mesure directe dans le sol, sans besoin de lisier le sol
  • Compensation automatique de température : Le capteur de température intégré utilise un coefficient de correction de température fixe de 2 %/°C
  • Étalonnage à un point : Étalonnage automatique selon l’étalon de conductivité 1413 μS/cm
Spécification
Précision (conductivité) ±50 μS/cm (0 to 2000 μS/cm), ±300 μS/cm (2000 to 4000 μS/cm); ±0.05 mS/cm (0.00 to 2.00 mS/cm), ±0.30 mS/cm (2.00 to 4.00 mS/cm)
Autonomie de la batterie 100 hr.
Type de batterie CR2032 Li-ion
Étalonnage Automatique
Points d’étalonnage (conductivité) 1 at 1.41 mS/cm
Gamme (conductivité) 0 to 4000 μS/cm, 0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m)
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 50,0°C
À utiliser avec (application) Direct soil measurement
Comprend Stainless steel penetration probe, CR2032 battery (1 pc.), storage / protection sleeve, instruction manual, and quality certificate
Modèle GroLine
Type de sonde Stainless steel, penetration
Gamme d’humidité relative Max. 95% non-condensing
Résolution (conductivité) 1 μS/cm, 0.01 mS/cm (dS/m)
Précision de la température ±1°C
Compensation thermique Automatic, temperature coefficient (β) fixed 2%/°C
Température (impériale) en fonctionnement 32°F to 122°F
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Plage de températures (impériale) 32.0°F to 122.0°F
Résolution de la température 0,1°C
Garantie 1 Year
Dimensions (L x l x H) 50 x 196 x 21mm (2.0 x 7.7 x 0.9 in.)
Longueur (impériale) 4.5 in. probe
Longueur (métrique) 114 mm probe
Poids (impériale) 2.4 oz.
Poids (métrique) 74 kg