Learn More
Thermo Scientific SOL.VALVE,3WAY.MP 12VDC
Marque:  Thermo Scientific 25.0121
SOL.VALVE,3WAY.MP 12VDC
Code produit. 11525507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.02€
    603.00€ / 1 pièce
    Économisez 3.02€
    0.50% de réduction