Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLAµ™
Suppriment la variabilité et permettent d’atteindre des résultats d’une grande uniformité. La grande reproductibilité des plaques SPE Thermo Scientific™ SOLAµ™ permet d’atteindre des objectifs d’échantillonnage plus élevés avec de faibles volumes d’élution.
308.38€ - 641.00€
Spécification
Poids du lit | 2 mg |
---|---|
Gamme de produits | SOLAµ |
Type | Plaque SPE à 96 puits |
Volume (métrique) du puits | 1 ml |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15261808
|
Thermo Scientific™
60209-001 |
Plaque à 96 puits HRP 2 mg/1 ml |
641.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15271808
|
Thermo Scientific™
60209-002 |
Plaque à 96 puits SCX 2 mg/1 ml |
308.38€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15281808
|
Thermo Scientific™
60209-003 |
Plaque à 96 puits SAX 2 mg/1 ml |
308.38€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15291808
|
Thermo Scientific™
60209-004 |
Plaque à 96 puits WCX 2 mg/1 ml |
312.27€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15201818
|
Thermo Scientific™
60209-005 |
Plaque à 96 puits WAX 2 mg/1 ml |
312.27€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Supprimez la variabilité et optimisez les flux de travaux de laboratoire à haut débit. Les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAµ™ sont conçues pour les analystes en recherche clinique et bioanalytique qui ont besoin de techniques d’extraction d’échantillons plus propres, hautement reproductibles et robustes, utilisant de très faibles volumes d’échantillons et de solvants dans les flux de travaux à haut débit. Les plaques à puits SOLAµ permettent d’atteindre cet objectif grâce à la technologie innovante unique et primée de SPE sans frittés.
Idéales pour les laboratoires de recherche clinique et bioanalytiqueLes laboratoires bioanalytiques continuent leurs recherches pour identifier des médicaments plus efficaces et des formulations à action prolongée qui nécessitent des limites de quantification inférieures. Par ailleurs, ils souhaitent également tirer parti de la stratégie de remplacement, de raffinement et de réduction, ce qui entraîne un recours limité aux modèles animaux. La croissance des activités biopharmaceutiques conduit également à envisager d’autres problèmes d’analyse, comme la solvatation et la liaison non spécifique.
Répondez aux exigences de préparation d’échantillons- Traitement de faibles volumes d’échantillons
- Sensibilité élevée grâce aux faibles volumes d’élution
- Reproductibilité élevée
- Faible taux d’échec des échantillons pour analyse
- Simplicité d’utilisation
- Traitement à haut débit
SOLAµ est le premier produit de micro-élution à répondre aux exigences du bioanalyste, dans un format robuste et facile d’utilisation.
Spécification
2 mg | |
SOLAµ | |
Plaque SPE à 96 puits | |
1 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.