Description
Obtenez des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles, à de faibles volumes d’élution grâce aux plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. L’amélioration des performances se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, et ce sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes. Grâce à une conception innovante et unique sans fritté, les plaques de SPE SOLA garantissent des performances inégalées, notamment :
- Des niveaux de reproductibilité plus élevés
- Des volumes d’élution plus faibles
- Des extraits d’une plus grande propreté
Format de plaque à 96 puits 10 mg/2 ml
Phase inverse hydrophobe (HRP), phases de type échangeur de cations fort (SCX) et échangeur d’anions fort (SAX)
Les produits SOLA sont également disponibles en cartouche.
Specifications
Specifications
| Description | 10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-AX ; 1/boîte |
| Poids du lit | 10 mg |
| À utiliser avec (application) | Applications bioanalytiques - Rétention forte de composés acides faibles par échange d’ions. Rétention de phase inverse complémentaire des composés neutres. |
| Gamme de produits | SOLA |
| Adsorbant | Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère |
| Type | Plaque SPE à 96 puits |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Volume (métrique) du puits | 2 ml |
| Quantité | 1 Pk. |