Learn More
Brady™ Verrou entièrement isolé avec corps en laiton massif
Code produit. 11781376
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11781376
Marque: Brady™ 805835
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le corps et la manille de ce cadenas sont entièrement isolés contre les chocs électriques.
  • Avec son couvercle cylindrique, le verrou du corps de fermeture protège le cylindre à 5 broches contre les saletés
  • Le boîtier en vinyle absorbe les chocs et protège également les surfaces peintes
Spécification
Type de produit Verrou entièrement isolé
Couleur Noir
Matériau Laiton
Description Verrou entièrement isolé
Diamètre (métrique) de la manille 8,5 mm
Dimensions (L x l) 53,00 x 73,00 mm
Hauteur (métrique) 73 mm
Hauteur (métrique) de la manille 24,5 mm
Material (Shackle) Acier durci
Nbre de broches 5
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 53 mm