Learn More
Brady™ Verrou entièrement isolé avec corps en laiton massif
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Conditionnement:
1 BX
Description
- Avec son couvercle cylindrique, le verrou du corps de fermeture protège le cylindre à 5 broches contre les saletés
- Le boîtier en vinyle absorbe les chocs et protège également les surfaces peintes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Verrou entièrement isolé |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Laiton |
| Description | Verrou entièrement isolé |
| Diamètre (métrique) de la manille | 8,5 mm |
| Dimensions (L x l) | 53,00 x 73,00 mm |
| Hauteur (métrique) | 73 mm |
| Hauteur (métrique) de la manille | 24,5 mm |
| Material (Shackle) | Acier durci |
| Nbre de broches | 5 |
| Afficher plus |