Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc néoprène solides
Code produit. 11517123 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Longueur (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Code produit. 11517123
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
  • Composé de caoutchouc néoprène
  • La dureté est de 46/55 IRHD
Spécification
À utiliser avec (application) Pour un usage en laboratoire
Dureté 46/55 IRHD
Longueur (métrique) 54 mm
Quantité 1 unité
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 86 mm
Diamètre (métrique) supérieur 96 mm
Matériau Néoprène solide
Type de produit Bouchons
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt