Learn More
Sonics Materials™ Sonde solide
Code produit. 10569602
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
19 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10569602
Marque: Sonics Materials™ 6300219
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sonde pour sonificateur 500 et 750 W
• La sonde concentre et irradie l'énergie ultrasonique
• Une sonde à extrémité fine produit une très grande intensité de cavitation
• Une sonde de diamètre élevé produit moins d'intensité mais traite des grands volumes
• Sonde standard
• Les cavitations soumettent l'extrémité des sondes à un bombardement érosif arrachant d'infimes particules de titane
• Embouts et sondes doivent être changés régulièrement
• Avec des solvants ou liquides à basse tension de surface, toujours utiliser un prolongateur ou une sonde à embout fixe
• Ne pas utiliser d'embout interchangeable: le solvant pénétre entre embout et sonde et change la fréquence de la sonde, endommageant le générateur
• Sonde embout fixe
Spécification
Amplitude 114 μm
Type de produit Palier lisse supérieur
Diamètre (métrique) 13 mm
Longueur (métrique) 139 mm
Intensité Élevé
Quantité d’emballage 1 de chaque